Merck
SY3H3D677291
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI Key
UXLRNUCHBXKRBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Orange Solid
Product Link
https://synthonix.com/42094.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42094.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)