Merck
SY3H3D676DF8
Synthonix Corporation
2-(tert-Butoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
tert-butoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-6(2,3)9-4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
HQLILHPGWSURBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or low-melting solid
Product Link
https://synthonix.com/41556.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41556.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)