Merck
SY3H3D676D3C
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoro-4-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.99
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrFN2O2/c6-5-1-4(9(10)11)3(7)2-8-5/h1-2H
InChI Key
CRUYYUIDRLAKII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40466.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40466.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)