Merck
SY3H3D676CED
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloropyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.43
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-chloropyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
InChI Key
FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/39977.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39977.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)