Merck
SY3H3D676C6D
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.45
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
InChI Key
QRPRXRQFNNXPBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/39305.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/39305.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)