Merck
SY3H3D6759DA
Synthonix Corporation
4-Amino-3-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: pale yellow - brown - black
Product Link
https://synthonix.com/48784.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48784.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)