Merck
SY3H3D6758AE
Synthonix Corporation
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.12
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
NORJRQVQTYNLAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44986.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44986.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)