Merck
SY3H3D675888
Synthonix Corporation
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
InChI Key
FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to pale-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/44769.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44769.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)