Merck
SY3H3249FB84
Synthonix Corporation
1-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.3
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C5H9NO.C2H2O4/c2*1-2-7-5(1)3-6-4-5;3-1(4)2(5)6/h2*6H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
NQWVKVADDRLOQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7168.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7168.html