Merck
SY3H3249F9B5
Synthonix Corporation
3-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.08
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-4-5-2-7-3-6(5)9-8-4;;/h7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
InChI Key
GPBKNVKZBLVSQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7278.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7278.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)