Merck
SY3H3249F2FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.93
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
ZQPKPGBEEFOTEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/38625.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38625.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)