Merck
SY3H3249F2B5
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.44
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)8/h1-2H
InChI Key
NYLNBNAPLADVTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/38312.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38312.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)