Merck
SY3H315B118C
Synthonix Corporation
1-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-10-6-4-7-8(10)3-2-5-9-7/h2-6H,1H3
InChI Key
XEMPOAPXKVLKFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/36638.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36638.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)