Merck
SY3H315B10F2
Synthonix Corporation
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
VPAGKEZJDCSVOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36677.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36677.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)