Merck
SY3H315B1043
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.1
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
InChI Key
NZIZYTSUHGNYMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/37011.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37011.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)