Merck
SY3H315B0F94
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.45
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
InChI Key
NNZXUSFOILSDCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36714.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36714.html