Merck
SY3H315B0EB9
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-difluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.99
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrF2O/c7-6-4(8)1-3(10)2-5(6)9/h1-2,10H
InChI Key
HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37073.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/37073.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)