Merck
SY3H315B0E9F
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
InChI Key
CUKSTNNYAHZPRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36964.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36964.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)