Merck
SY3H315B0E8B
Synthonix Corporation
Benzyl (2-aminoethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
benzyl 2-aminoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13)
InChI Key
QMMFTRJQCCVPCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/36901.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36901.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)