Merck
SY3H315B0E6F
Synthonix Corporation
5-Bromopyridine-2,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,3-pyridinediol
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2/c6-3-1-4(8)5(9)7-2-3/h1-2,8H,(H,7,9)
InChI Key
KXBXUHWCODHRHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/36779.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36779.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)