Merck
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
InChI Key
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)