Merck
SY3H309950E9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI Key
OJPQVYZLQGRFSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/32286.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32286.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)