Merck
SY3H30452959
Synthonix Corporation
6-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.28
MDL番号:
Iupac Name
6-(tert-butoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H17N3O4/c1-12(2,3)19-11(18)15-5-4-7-8(6-15)13-14-9(7)10(16)17/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,16,17)
InChI Key
IHDFHXCBQLIARA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/25532.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25532.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)