Merck
SY3H30324D92
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2
InChI Key
IIXPTSUWKTZRRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5006.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5006.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)