Merck
SY3H11AB2000
Synthonix Corporation
4-Iodotetrahydrothiopyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.1
MDL番号:
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-thiopyran
Inchi Code
1S/C5H9IS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/31818.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)