Merck
SY3H11AB1FD3
Synthonix Corporation
2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
412.2
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-5-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8NO.3C4H9.Sn/c1-2-9-7-5-3-4-6-8-7;3*1-3-4-2;/h3,5-6H,2H2,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MEJCPATZNWTSBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2559.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2559.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)