Merck
SY3H11AB1F6B
Synthonix Corporation
1-Boc-4-(Cyanomethyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanomethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-5-10(4-7-13)6-9-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChI Key
LARQASBBVGBMDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/22681.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22681.html