Merck
SY3H11AB1F6A
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.75
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
FINHAWHABHPACF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1947.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1947.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)