Merck
SY3514242525
Synthonix Corporation
benzyl (2S,3S)-3-amino-2-methylpiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (2S,3S)-3-amino-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-11-13(15)8-5-9-16(11)14(17)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,11,13H,5,8-10,15H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
InChI Key
DQLSXOAEXCBESC-AAEUAGOBSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/30177.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30177.html