Merck
SY3514242433
Synthonix Corporation
2,6-diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
2,6-diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c9-5-6(1-2-8-5)3-7-4-6;/h7H,1-4H2,(H,8,9);1H
InChI Key
DIAPMTWSLPSUAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30082.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30082.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)