Merck
SY3514242420
Synthonix Corporation
{5-Fluoro-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-indol-4-yl}boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.3
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C17H27BFNO2Si/c1-11(2)23(12(3)4,13(5)6)20-10-9-14-16(20)8-7-15(19)17(14)18(21)22/h7-13,21-22H,1-6H3
InChI Key
ZKSPJZIANXXTCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30069.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30069.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)