Merck
SY3514242414
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18F2N2O2/c1-10(2,3)16-9(15)13-7-4-14(5-7)6-8(11)12/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
AFLLUKJZXKYRRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30063.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30063.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)