Merck
SY3514242400
Synthonix Corporation
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.23
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-6-11-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
ARSFCJSNOPPWDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30049.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30049.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)