Merck
SY3514242366
Synthonix Corporation
benzyl (3R)-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.3
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (3R)-3-(hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c16-9-12-8-15(7-6-14-12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14,16H,6-10H2/t12-/m1/s1
InChI Key
WYLJXEXNZWQHBJ-GFCCVEGCSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30006.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30006.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)