Merck
SY3514242364
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.37
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)15-10-8-9(6-7-11(10)17)12(18)16(4)5/h9-11,17H,6-8H2,1-5H3,(H,15,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI Key
LSKOADYNXKBDTP-HBNTYKKESA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30004.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30004.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)