Merck
SY3514242197
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-(1-cyanoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-cyanoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-9(8-13)10-6-5-7-14(10)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
RWMFSSOBMVTXJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/29729.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29729.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)