Merck
SY3514242192
Synthonix Corporation
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-8-3-5(7-4-8)6(9)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29723.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29723.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)