Merck
SY3514242154
Synthonix Corporation
Ethyl 1-methyl-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-3-13-9(12)10(2)6-4-8(11)5-7-10/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
GYDKHYAZKCAMAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/29671.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29671.html