Merck
SY3514242046
Synthonix Corporation
1-(Benzenesulfonyl)-2-methyl-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.34
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C14H13N3O2S/c1-10-7-11-8-12(15)9-16-14(11)17(10)20(18,19)13-5-3-2-4-6-13/h2-9H,15H2,1H3
InChI Key
VVFKELIDMAIOMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29532.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29532.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)