Merck
SY3514242009
Synthonix Corporation
Methyl trans-6-methylpiperidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
AJUGGHOVBBTHCD-RNFRBKRXSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/29476.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29476.html