Merck
SY3514241882
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-2-10-7(9)6-4-3-5-8-6/h3-5,8H,2H2,1H3
InChI Key
PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22399.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22399.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)