Merck
SY3514241879
Synthonix Corporation
4-bromo-3,5-difluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorophenylamine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2N/c7-6-4(8)1-3(10)2-5(6)9/h1-2H,10H2
InChI Key
DKKUSFDAHRASGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22213.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22213.html