Merck
SY3514241840
Synthonix Corporation
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-4-5(8(12)13)6-7(11)10-3-2-9-6/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
LNTXTPZUGLUCLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20195.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20195.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)