Merck
SY3465085191
Synthonix Corporation
Sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.55
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2.Na/c7-6-4(3-5(10)11)8-1-2-9-6;/h1-2H,3H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
RMTAAEPFBBKWDD-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27650.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27650.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)