Merck
SY3465085074
Synthonix Corporation
methyl 3-iodo-1h-indole-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.08
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8INO2/c1-14-10(13)7-4-2-3-6-8(11)5-12-9(6)7/h2-5,12H,1H3
InChI Key
QHKCXKOTFXOTCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27215.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/27215.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)