Merck
SY3465084979
Synthonix Corporation
6-methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-6(9)2-7(3-6)4-8-5-7;/h8-9H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
RCFAJBHSPZIGGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/21300.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21300.html