Merck
SY3465084522
Synthonix Corporation
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.59
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5ClFN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
InChI Key
JNIKEWVPWIHUOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/22696.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/22696.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)