Merck
SY3465084400
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3-methylazetidin-3-yl)methyl]carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((3-methylazetidin-3-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-10(4)5-11-6-10;/h11H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13);1H
InChI Key
MEKMYVUXVYVJJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27093.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27093.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)