Merck
SY3465084360
Synthonix Corporation
tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-6-7-16-12(9-14)4-5-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
VESCRSHLXRKQFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/24666.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24666.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)