Merck
SY3465084288
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-10-4-9(11,5-10)6-10/h4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
WDWZFRPJPZEOBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21366.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/21366.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)